MAK062
IDH-Aktivitätassay-Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
Isocitratdehydrogenase-Aktivitätsassay
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
cancer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IDH1(3417) , IDH2(3418) , IDH3B(3420) , IDH3G(3421)
mouse ... IDH1(15926) , IDH2(269951) , IDH3B(170718) , IDH3G(15929)
rat ... IDH1(24479) , IDH2(361596) , IDH3B(94173) , IDH3G(25179)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Protokolle
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..