MAK114
Glyoxalase I Activity Assay Kit
sufficient for 100 tests (UV)
Synonym(e):
Aldoketomutase Activity Assay, GLO1 Activity Assay, Ketone-Aldehyde Mutase, Activity Assa, Lactoylglutathione Lyase Activity Assay, Methylglyoxalase Activity Assay
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 tests (UV)
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
cancer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GLO1(2739)
mouse ... GLO1(109801)
rat ... GLO1(294320)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1