MAK074
Ascorbic Acid Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonym(e):
Vitamin C Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eignung
Prinzip
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup