Merck
MAK058
Sigma-Aldrich
D-Lactat kalorimetrischer Assay
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
D-Lactat-Testkit
Größe auswählen
1 KIT
CHF 486.00
CHF 486.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 486.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
CHF 486.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
neurological disorders; gastrointestinal diseases
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
D-Lactat, das in der Regel in Konzentrationen im Nanomolbereich im Blutkreislauf vorkommt, wird von einer intestinalen Quelle oder durch den Methylglyoxalweg erzeugt. Bei Säugetieren erfordert der D-Lactat-Metabolismus D-Lactathydrogenase und wird langsam metabolisiert, weshalb eine Erhöhung der Konzentration im Blut zu Azidämie und Azidose führen kann. Die Schwere dieser D-Lactatazidose kann mit neurotoxischen Symptomen in Zusammenhang stehen. Eine signifikante Ansammlung von D-Lactat im Körper kann auch zu einem beeinträchtigten Metabolismus und Ausscheidung führen.
Anwendung
Das D-Lactat kolorimetrische Assay-Kit wird zur Bestimmung der Stereospezifizität des erzeugten Lactats eingesetzt.[1]
Eignung
Geeignet zur Verwendung mit Proben aus Serum, Plasma, Zellen, Kultur- und Fermentationsmedien.
Prinzip
In diesem Assay wird D-Lactat von D-Lactathydrogenase spezifisch oxidiert und erzeugt ein proportionales kolorimetrisches Produkt, das bei 450 nm gemessen wird. Der nützliche Konzentrationsbereich in Proben beträgt 0,1 bis 10 mM D-Lactat.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reyna Rodríguez-Mortera et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 56(7), 1100-1108 (2018-02-16)
Childhood obesity is associated with insulin resistance (IR), increased levels of small dense low-density lipoprotein (sd-LDL) as well as with augmented hepatic de novo lipogenesis, which implies increased triose phosphate fluxes that may lead to increased methylglyoxal (MG) and its
William H. Hoffman et al.
Journal of clinical research in pediatric endocrinology, 12(2), 160-167 (2019-09-14)
To determine the time relationships of soluble receptor for glycation end-products (sRAGE), [a decoy of the advanced glycation end-products (AGE)-RAGE axis] and D-lactate, (a metabolite of methylglyoxal) in the inflammatory response to diabetic ketoacidosis (DKA). Sixteen children and adolescents with
Ayca Erkin-Cakmak et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 104(7), 3003-3011 (2019-03-15)
To investigate the link between dietary sugar consumption and two separate pathogenetic mechanisms associated with metabolic syndrome: de novo lipogenesis (DNL) and nonenzymatic glycation. We assessed changes in serum d-lactate (the detoxification end-product of methylglyoxal) concentration in response to 9
R Caputo Oliveira et al.
Journal of dairy science, 103(8), 7055-7067 (2020-06-15)
Our previously published paper demonstrated that fermented ammoniated condensed whey (FACW) supplementation improved feed efficiency and metabolic profile in postpartum dairy cows. The objective of this study was to further explore the effects of FACW supplementation on liver triglyceride content
Poonam Naik et al.
Current eye research, 45(2), 184-189 (2019-08-31)
Purpose: Microbiological investigations of vitreous fluid have often failed to detect the causative agent in infectious endophthalmitis resulting in a clinical dilemma. D-Lactate is a byproduct of bacterial metabolism, and its accumulation in sterile body fluids indicates bacterial infection. The