Wichtige Dokumente
MAK045
HDL and LDL/VLDL Quantitation Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonym(e):
HDL and LDL/VLDL Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
cardiovascular diseases
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Eignung
Prinzip
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup