Fortfahren mit
CS0790
Antioxidans-Assay-Kit
sufficient for 200 tests
Synonym(e):
Kit zum Nachweis von oxidativem Stress
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 748.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
CHF 748.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 200 tests
Quality Segment
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Freie Radikale oder reaktive Sauerstoffspezies (ROS) werden während biochemischer Redox-Reaktionen als Teil des normalen physiologischen Zellmetabolismus (Schutz vor infektiösen Organismen) und als Reaktion auf Umweltfaktoren wie UV-Licht, Zigarettenrauch, Umweltschadstoffe und Gammastrahlung gebildet. Nachdem sie gebildet wurden, greifen ROS Zellbestandteile an und fügen Lipiden, Proteinen und DNA Schäden zu, die zahlreiche Erkrankungen auslösen können, einschließlich Krebs, Atherosklerose, rheumatoide Arthritis, Diabetes, Leberschäden und Störungen des zentralen Nervensystems.
In Gegenwart von Antioxidantien wird das Radikalkation in gewissem Maße, abhängig von der Aktivität des Antioxidans, unterdrückt und die Farbintensität verringert sich proportional. Trolox, ein wasserlösliches Analogon von Vitamin E, dient als Standard- oder Kontrollantioxidans.
Application
Es wurde an A431- und CHO-Zelllysaten, Rattenhirn-, Rattenleber- und Rattennierenlysaten, menschlichem Plasma, Serum, Urin und Speichel geprüft.
Zur Messung der gesamten antioxidativen Kapazität von Plasma-, Serum-, Urin-, Speichel-, Zell- und Gewebelysaten geeignet.
Das Antioxidans-Assay-Kit stellt alle Reagenzien, die für eine effiziente Messung der gesamten antioxidativen Kapazität von Plasma-, Serum-, Urin-, Speichel-, Zell- und Gewebelysaten erforderlich sind, bereit. Es wird auch zur Messung der Abfangkapazität des Radikalkations (2,2′-Azino-di-[3-ethylbenzthiazolinsulfonat]) (ABTS+) eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Das Prinzip des Antioxidans-Assays besteht in der Bildung eines Ferrylmyoglobinradikals aus Metmyoglobin und Wasserstoffperoxid, das ABTS (2,2‘-Azino-bis(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonsäure)) oxidiert, um ein Radikalkation, ABTS+, ein lösliches Chromogen, das eine grünere Farbe aufweist und spektrophotometrisch bei 405 nm nachgewiesen werden kann, zu erzeugen.
Preparation Note
Die Reagenzien müssen mit ultrareinem Wasser aufbereitet werden.
Myoglobinlösungen müssen nach der Rekonstitution bei -20 °C gelagert werden.
Trolox-Arbeitslösung muss nach der Rekonstitution bei -20 °C gelagert werden.
ABTS-Substratlösung kann bei 4 °C 2 Wochen aufbewahrt werden, oder 1 Monat bei -20 °C.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GRSAMAK334354102
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
usage
sufficient for 200 tests
usage
sufficient for 100 tests
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
usage
sufficient for 100 tests
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Antioxidans-Assay-Kit
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Assay Buffer 10X 30 mL
  • Stop Solution 20 mL
  • Hydrogen Peroxide, 3% solution 1 mL
  • Myoglobin from horse heart 2 x 1
  • (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid (Trolox®) 2 x 1
  • ABTS, 10 mg tablets 4 tab
  • Phosphate-Citrate Buffer, pH 5 4 tab
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. is it possible to use this particular Assay Kit for measuring antioxident capacity in the seminal plasma of fish sperm ??
    1 answer
    1. A usage protocol for the kit's usage in measuring antioxidant capacity in the seminal plasma of fish sperm has not been developed by Technical Service. Please review this article for a protocol.
      http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2013.03.010
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can CS0790 be used for antioxidant capacity assessment in colored media without interference in the colorimetric assay?
    1 answer
    1. The kit functions by measuring antioxidant activity through the inhibition of ABTC oxidation. Oxidation of ABTC results in a green color reaction, which is reduced in the presence of antioxidants. Myoglobin is necessary for the oxidation of ABTC as it serves as a source of a radical cation. The types of samples suitable for use with this kit are detailed in the kit's bulletin, but it should be noted that bacterial culture media and oils are not included among them.
      Helpful?
  5. how is this test performed? can it use a HACH instrument? can this test identify BHT Butylated Hydroxy Toluene, 400-1000 ppm.
    1 answer
    1. Please see the kit's usage instructions posted here:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/281/332/cs0790bul.pdf
      The kit should be able to detect the antioxidant capacity of BHT (Butylated Hydroxy Toluene).
      If the HACH instrument is capable of reading absorbances in a 96-well plate at the required wavelength of 405 nm, it should be suitable for use with the kit.
      Helpful?
  6. What is the pH of kit component A3605 in the Antioxidant Assay Kit, product CS0790?
    1 answer
    1. The pH of kit component A3605 in the Antioxidant Assay Kit, product CS0790, is approximately 5,  at 25°C. The adequacy/suitability of the pH of the assay buffer is assessed via the assay itself, and is tested for each lot of kits.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.