Merck
MAK038
Sigma-Aldrich
NADP/NADPH-Quantifizierungskit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
NADP/NADPH-Assay-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.25
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Nicotinamidadenindinukleotidphosphat (NADP) ist ein enzymatischer Cofaktor, der an vielen Redoxreaktionen beteiligt ist, in denen er zwischen der reduzierten (NADPH) und oxidierten (NADP)-Form wechselt. NADP ist auch an biosynthetischen Reaktionen wie etwa der Lipid- und Nukleinsäuresynthese beteiligt, bei der sie als Reduktionsmittel fungiert. Der oxidative Zweig des Pentosephosphatwegs (Pentose Phosphate Pathway, PPP) ist die Hauptquelle des in Tierzellen erzeugten NADPH.
Anwendung
Das NADP/NADPH(Nicotinamidadenindinukleotidphosphat)-Quantifizierungskit wird zur Quantifizierung von NADP/NADPH verwendet. Es wird zur Quantifizierung von NAD(P)H mit dem Ziel verwendet, die spezifische SHMT2(Serinhydroxymethyltransferase 2)-Enzymaktivität zu bestimmen.
Eignung
Geeignet für die Detektion von NADP, NADPH und ihres Verhältnisses in einer Vielzahl von biologischen Proben einschließlich Zellen und Gewebelysaten.
Prinzip
Das NADP/NADPH-Quantifizierungskit ist ein praktisches Instrument für die empfindliche Detektion der intrazellulären Nukleotide, von NADP (Nicotinamidadenindinukleotidphosphat) und von NADPH sowie für die Bestimmung ihres Verhältnisses. NADP/NADPH von Proben muss nicht aufgereinigt werden. Dieses Assay gilt speziell für NADP und NADPH; es detektiert weder NAD noch NADH. NADPt (NADP und NADPH) oder NADPH werden in einem kolorimetrischen Assay (450 nm) quantifiziert.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Guo-Qing Chen et al.
Oncotarget, 6(27), 24148-24162 (2015-07-15)
The Akt/mTORC1 pathway plays a central role in the activation of Warburg effect in cancer. Here, we present for the first time that halofuginone (HF) treatment inhibits colorectal cancer (CRC) growth both in vitro and in vivo through regulation of
Deletion of ARNT/HIF1β in pancreatic beta cells does not impair glucose homeostasis in mice, but is associated with defective glucose sensing ex vivo.
Pillai R, et al.
Diabetologia, 58(12), 2832-2842 (2012)
Jinrong Zhu et al.
EBioMedicine, 43, 238-252 (2019-05-03)
Aberrant fatty acid (FA) metabolism is a unique vulnerability of cancer cells and may present a promising target for cancer therapy. Our study aims to elucidate the molecular mechanisms by which NKX2-8 deletion reprogrammed FA metabolism-induced chemoresistance in epithelial ovarian
The biochemistry, metabolism and inherited defects of the pentose phosphate pathway: a review.
Wamelink M M C, et al.
Journal of inherited metabolic disease, 31(6), 703-717 (2008)
Luigi Mele et al.
Cell death & disease, 9(5), 572-572 (2018-05-16)
Pentose phosphate pathway (PPP) is a major glucose metabolism pathway, which has a fundamental role in cancer growth and metastasis. Even though PPP blockade has been pointed out as a very promising strategy against cancer, effective anti-PPP agents are not
Artikel
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.