Wichtige Dokumente
11699695001
Roche
ATP Biolumineszenz-Assay-Kit CLS II
sufficient for 800 assays (tubes), kit of 1 (2 components), suitable for detection
Synonym(e):
Biolumineszenzassay
Größe auswählen
CHF 881.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 881.00
Empfohlene Produkte
Assay
>98%
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 800 assays (tubes)
Verpackung
kit of 1 (2 components)
Hersteller/Markenname
Roche
Parameter
15-25 °C optimum reaction temp.
Anwendung(en)
detection
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Die Empfindlichkeit des Kits wird im Vergleich zum ATP-Biolumineszenz-Assay-Kit HS II um einen Faktor von 10 reduziert, was für Bestimmungen im Hochempfindlichkeitsbereich empfohlen wird. Das ATP-Biolumineszenz-Assay-Kit HS II umfasst außerdem ein effizientes Zelllysereagenz und kann für die Bestimmung von ATP in Mikroorganismen oder tierischen Zellen verwendet werden.
Anwendung
Für empfindlichere ATP-Bestimmungen sollte das ATP-Biolumineszenz-Assay-Kit HS II verwendet werden.
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Herstellung von Arbeitslösungen
Luciferase-Reagenz
Gesamten Inhalt einer Flasche durch vorsichtige Zugabe von 10 mL bidestilliertem Wasser auflösen. Fünf Minuten lang bei 0 bis 4 °C ohne Rühren oder Schütteln inkubieren. Flasche vorsichtig solange drehen, bis eine homogene Lösung entstanden ist. Nicht schütteln. Das Reagenz ist zwischen 15 und 25 °C einen Tag lang oder bei Lagerung zwischen 0 und 4 °C eine Woche lang stabil. Da während dieser Zeit jedoch ein leichter Aktivitätsrückgang eintritt (ca. 20 % nach 5 Tagen), sollte jeden Tag eine Standardkurve erstellt werden.
ATP-Standard
Jede Flasche enthält ca. 10 mg ATP (> 98 % Reinheit; Mr 605.2). Die genaue Menge ATP wird für jede Charge einzeln entsprechend den Angaben auf dem Etikett bestimmt. Inhalt einer Flasche durch Zugabe des entsprechenden Volumens bidestillierten Wassers auflösen, um eine Endkonzentration von 10 mg/mL bzw. 16,5 mM zu erhalten (d. h. 960 μL bis 9,60 mg ATP).
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- Luciferase Reagent, lyophilized (8)
- ATP Standard, lyophilized (for calibration) (4)
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?