Wichtige Dokumente
MAK036
Hemin Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
Hemin Quantitative Test Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
immunological diseases; rheumatological diseases; gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)