Merck
M9309
Sigma-Aldrich
McCoy 5A-Medium
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
5A basal medium
Größe auswählen
500 ML
CHF 54.50
6 X 500 ML
CHF 281.00
CHF 54.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
CHF 54.50
6 X 500 ML
CHF 281.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
CHF 54.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
McCoy 5A-Medium, Modified, with L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Komponenten
NaHCO3: 2.2 g/L
L-glutamine: 0.21 g/L
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 3.0 g/L (Dextro)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der Aminosäurenbedarf für die In-vitro-Kultivierung von Novikoff-Hepatomzellen wurde von McCoy und Kollegen beschrieben. Diese Experimente wurden mit Basalmedium 5A durchgeführt, welches später modifiziert wurde, um McCoy′s 5A Medium zu entwickeln.
Anwendung
McCoy′s 5A Medium wurde wie folgt verwendet:
  • zum Kultivieren von HCT116-Zellen[1]
  • zum Kultivieren von Caki-1-Zellen aus klarzelligem Nierenzellkarzinom (ccRCC)[2]
  • zum Erhalten und Kultivieren der Saos-2-Zelllinie aus humanem Knochenosteosarkom für In-vitro-Zellstudien[3]
Biochem./physiol. Wirkung
McCoy′s 5A-Medium wurde ursprünglich zur Unterstützung von Lebertumorzellen durch die Modifikation der in BME vorkommenden Aminosäuren entwickelt. Diese Formulierung wird auch zur Unterstützung des Wachstums in Primärkulturen von Knochenmark, Haut, Gingiva, Niere, Omentum, Nebenniere, Lunge, Milz, Rattenembryos und anderen Zelltypen verwendet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aleksandr Ianevski et al.
Cancers, 12(6) (2020-07-08)
The evidence that pan-Bcl-2 or Bcl-xL-specific inhibitors prematurely kill virus-infected or RNA/DNA-transfected cells provides rationale for investigating these apoptotic inducers further. We hypothesized that not only invasive RNA or DNA (biological factors) but also DNA/RNA-damaging chemical or physical factors could
Xiang-Ping Liu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 28, 52-52 (2009-04-21)
RhoA and RhoC are deregulated by over expression in many human tumors, including colorectal cancer. Some reports show that they play a pivotal role in the carcinogenesis, tumor development and infiltration metastasis. In this study, for the first time we
Nengquan Sheng et al.
Cancer medicine, 6(6), 1331-1340 (2017-04-26)
MicroRNA-145 (miR-145), as a tumor-suppressive miRNA, has been demonstrated down-regulated in colorectal cancer (CRC) cells, and could inhibit CRC cells growth. However, the molecular pathway in which miR-145 modulates CRC malignant transformation has not been fully revealed. Here, we reported
Qiao Zhang et al.
International journal of oncology, 57(1), 197-212 (2020-04-23)
Glucose‑6‑phosphate dehydrogenase (G6PD) is crucial rate‑limiting enzyme of the pentose phosphate pathway (PPP). G6PD dysregulation has been reported in various types of human cancer, and the role of G6PD in cancer progression was demonstrated in numerous studies. A previous study
Naomi D Willis et al.
PloS one, 3(8), e2988-e2988 (2008-08-21)
A-type lamins are type V intermediate filament proteins encoded by the gene LMNA. Mutations in LMNA give rise to diverse degenerative diseases related to premature ageing. A-type lamins also influence the activity of the Retinoblastoma protein (pRb) and oncogenes such