HT29 Cell Line human
91072201, human colon, Epithelial
Synonym(e):
HT29 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
HT29 Cell Line human, 91072201, Caucasian colon adenocarcinoma grade II
Biologische Quelle
human colon
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n = 46, hypertriploid
Morphologie
Epithelial
Produkte
Secretory component of Immunoglobulin A (IgA), Carcinoembryonic antigen (CEA)
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6,9
TPOX: 8,9
vWA: 17,19
Nährmedium
Subkultur-Routine