M9144
IgG2a, Kappa aus murine myeloma
clone UPC 10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Maus-IgG2a-κ
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
UPC 10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Es können Spuren von Lambda-Ketten vorhanden sein.
Anwendung
- Immunohistology
- Flow cytometry
- Immunostaining
- Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- Immunohistochemistry(IHC)
- Immunoprecipitation
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable