Fortfahren mit
M7633
4-Methylumbelliferyl α-D-Galactopyranosid
≥98% (TLC)
Synonym(e):
MU-alpha-GAL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 200.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 450.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 904.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.31
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-031-1
Beilstein/REAXYS Number:
94674
MDL number:
CHF 200.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
fluorescence
λex 317 nm; λem 374 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16+/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-CHUNWDLHSA-N
Application
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranosid wird als künstliches Substrat zur Untersuchung der α-Galactosidase-A-Aktivität eingesetzt.[1][2][3]
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranosid ist ein fluorogenes Substrat für α-Galactosidase-A.[4] Das Enzym wandelt das Substrat zu einem blaufluoreszierenden Produkt namens Methylumbelliferyl um.[3][4] Die Fluoreszenz wird spektrofotometrisch gemessen.[4]
Preparation Note
4-Methylbelliferyl-α-D-galactopyranosid ist in Wasser löslich (50 mg/mL) und ergibt bei Erwärmen eine klare, farblose bis leicht gelbliche Lösung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9766M852769591
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 317 nm; λem 374 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
fluorescence
-
fluorescence
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
fluorescence
λex 316 nm; λem 375 nm (Reaction product), λex 317 nm; λem 374 nm (pH9.0), λex 360 nm; λem 449 nm, λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (α-glucosidase)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)