Dokumente
474500
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminid
Single spot by TLC, solid, N-acetyl-α-D-glucosaminidase substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminid, 4-Methylumbelliferyl-2-Acetamid-2-Desoxy-α-D-Glucopyranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.36
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.21
product name
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminid, Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assay of N-acetyl-α-D-glucosaminidase. Can be used to test for Sanfilippo syndrome B.
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Verunreinigungen
<0.05% 4-methylumbelliferone
<0.2% β-anomer
Farbe
white
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
InChIKey
QCTHLCFVVACBSA-FGTAOJJYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ultrasensitives, fluorogenes Substrat für N-Acetyl-α;-D-Glucosaminidase-Tests. Kann zum Testen auf das Sanfilippo-B-Syndrom verwendet werden.
Ultrasensitives, fluorogenes Substrat für N-Acetyl-α;-D-Glucosaminidase-Tests. Kann zum Testen auf das Sanfilippo-B-Syndrom verwendet werden. Anregungsmaximum: 360 nm; Emissionsmaximum: 440 nm.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
In Lösung instabil; direkt vor der Verwendung rekonstituieren.
Hinweis zur Analyse
Einzelpunkt mittels TLC
Sonstige Hinweise
Marsh, J., and Fensom, A.H. 1985. Clin. Genet.27, 258.
Chow, P., and Weissmann, B. 1981. Carbohydr. Res. 96, 87.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable