M5546
Monoklonales Anti-c-Myc in Maus hergestellte Antikörper
clone 9E10, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-c-Myc
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9E10, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:100 using c-myc tagged fusion protein
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYC(4609)
Allgemeine Beschreibung
Der monoklonale Anti-c-Myc-Antikörper (Maus IgG1 Isotyp) ist vom 9E10-Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von immunisierten BALB/c-Mäusen hergestellt wird.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Außerdem hat der monoklonale Anti-c-Myc-Antikörper der Maus folgende Anwendungen:
- Detektion von Meerrettich-Peroxidase-Konjugat in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, Tween-20 (PBST) und 65-kDa-Mannoprotein (MP65) Dabs
- Immunblotting
- Immunpräzipitation
- Biochemische und histologische Studien
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable