Fortfahren mit
MABE282
Anti-c-Myc Tag Antibody
mouse monoclonal, 9E10
Synonym(e):
Myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 39, HLHe39, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 438.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
9E10, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, WB
Citations:
23
CHF 438.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-c-Myc-Antikörper, Klon 9E10, clone 9E10, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
c-Myc (bHLHe39) ist ein Transkriptionsfaktor, der die Expression mehrerer Gene reguliert, die an Apoptose, Zelldifferenzierung und Zellproliferation beteiligt sind. Aktives c-Myc ist über die C-terminale Helix-Loop-Helix-Leucin-Zipper (bHLHLZ)-Domäne von c-Myc’an das MAX-Protein gekoppelt. Das c-Myc-MAX-Heterodimer interagiert auch mit einer Reihe anderer mit der Transkription zusammenhängender Proteine, darunter TRRAP, p107 und Miz-1, und c-Myc-MAX reguliert möglicherweise indirekt Histonacetylasen, die an der Umgestaltung des Chromatins beteiligt sind, um die Zugänglichkeit der Transkriptionskomplexe zu den Ziel-DNA-Sequenzen zu verbessern. Die Expression von c-Myc wird durch Wachstumsfaktoren gesteuert. In mehreren Studien wurde über eine anormale Expression von c-Myc bei verschiedenen Krebsarten berichtet, darunter auch beim Burkitt-Lymphom.
~ 51 kDa gemessen. Uniprot beschreibt 2 Isoformen mit ~49 kDa und ~51 kDa.
Immunogen
Lineares Peptid, das dem humanen c-Myc entspricht.
Application
Der Anti-c-Myc-Antikörper, Klon 9E10, ist ein monoklonaler Maus-Antikörper für den Nachweis von c-Mac, auch bekannt als Myc-Proto-Onkogen-Protein, HLHe39, Transkriptionsfaktor p64, und wurde in WB und ChIP validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde c-Myc in verschiedenen Zelllysaten nachgewiesen (Evan, G. I., et al. (1985). Mol Cell Biol. 5(12):3610-3616).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde c-Myc in ChIP nachgewiesen (Sanyal, K., et al. (2004). Proc Natl Acad Sci USA. 101(31):11374-11379).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde c-Myc in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4700448WH0004609M2SAB4501941
species reactivity
human
species reactivity
human, fusion proteins in all species
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
clone
9E10, monoclonal
clone
9E10, monoclonal
clone
1G7, monoclonal
clone
polyclonal
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
ELISA: 1:40000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-c-Myc-Antikörper, Klon 9E10
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c