M5421
Magnesiumhydroxid
BioXtra, ≥95%
Synonym(e):
Magnesium dihydroxide, Mg(OH)2
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥95%
Verunreinigungen
≤0.01% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp (Schmelzpunkt)
350 °C (lit.)
Löslichkeit
5 M HCl: 0.1 M, clear, yellow
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.5%
Kationenspuren
Al: ≤0.02%
Ca: ≤0.7%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.02%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
SMILES String
O[Mg]O
InChI
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable