Merck
I7403
Sigma-Aldrich
L-Isoleucin
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonym(e):
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-valeriansäure
Größe auswählen
10 MG
CHF 48.50
25 G
CHF 172.00
100 G
CHF 737.00
1 KG
CHF 3’640.00
CHF 48.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 48.50
25 G
CHF 172.00
100 G
CHF 737.00
1 KG
CHF 3’640.00
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
Beilstein:
1721792
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
CHF 48.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
L-Isoleucin, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Biologische Quelle
non-animal source
Agentur
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Produktlinie
BioXtra
Assay
98.5-101.0%
Form
powder
Qualität
meets EP, JP, USP testing specifications
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
288 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
1 M HCl: 50 mg/mL
Anwendung(en)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChIKey
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Anwendung
L-Isoleucin wurde als Ergänzung in Erhaltungsmedien aus DMEM/F-12 für die Kultur von primären Hepatozyten verwendet. Es wurde auch als Supplement für die Serienkultur von adulten murinen Keratinozyten eingesetzt.[1][2]
Biochem./physiol. Wirkung
L-Isoleucin ist eine essenzielle Aminosäure, die aus Threonin synthetisiert wird.[3][4] Sie ist eine hydrophobe Aminosäure mit verzweigter Kette.[5][6] L-Isoleucin ist ein Isomer von L-Leucin.[7]
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Biochemistry (5th Edition) null
Inhibitory effect of aroma on the bitterness of branched-chain amino acid solutions.
Mukai J
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 55(11), 1581-1584 (2007)
Recapitulation of metabolic defects in a model of propionic acidemia using patient-derived primary hepatocytes.
Chapman KA
Molecular Genetics and Metabolism, 117(3), 355-362 (2016)
Conversion of ammonia or urea into essential amino acids,L-leucine,L-valine, andL-isoleucine using artificial cells containing an immobilized multienzyme system and dextran-NAD+
Kang Fu Gu
Applied Biochemistry and Biotechnology, 26 (1990)
John W Hill
Chemistry for Changing Times (2016)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf