Wichtige Dokumente
M1949
S-methyl-5′-thioadenosine phosphorylase human
Größe auswählen
CHF 654.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 654.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
solution
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)