Wichtige Dokumente
260585
Sigma-Aldrich
5′-Desoxy-5′-methylthioadenosin
≥98% (HPLC), solid, MTAP substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
5′-Desoxy-5′-methylthioadenosin, MTA, MeSAdo
Größe auswählen
50 MG
CHF 222.00
CHF 222.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 222.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15N5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352208
NACRES:
NA.77
CHF 222.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Produktbezeichnung
5′-Desoxy-5′-methylthioadenosin, A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive naturally-occurring co-product of polyamine biosynthesis that acts as an endogenous substrate of methylthioadenosine phosphorylase (MTAP).
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - AU7410000
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMF: 25 mg/mL
DMSO: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
S(CC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)C
InChI
1S/C11H15N5O3S/c1-20-2-5-7(17)8(18)11(19-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)
InChIKey
WUUGFSXJNOTRMR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein natürlich vorkommendes Nebenprodukt der Polyamin-Biosynthese, das als endogenes Substrat für Methylthioadenosin-Phosphorylase (MTAP) fungiert. Ein zellpermeabler, reversibler und mit ATP konkurrierender Inhibitor des Carboxymethyltransferase-Proteins, der zudem Apoptose in Leukämie-U937-Zellen induziert. Fungiert zudem als Inhibitor der NGF-induzierten Tyrosin-Phosphorylierung in PC12-Zellen und blockiert die FGF-2-Rezeptor-Tyrosinkinase in Astrozyten und Gliomzellen.
Ein zellpermeables, reversibles und mit ATP-konkurrierendes, natürlich vorkommendes Nebenprodukt der Polyamin-Biosynthese, das als endogenes Substrat für Methylthioadenosin-Phosphorylase (MTAP) fungiert. Hemmt das Carboxymethyltransferase-Protein stark und induziert Apoptose in Leukämie-U937-Zellen. Hemmt zudem die FGF-2-Rezeptor-Tyrosinkinase-Aktivität sowie die Vermehrung menschlicher Astrozyten und Gliomzellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Carboxymethyltransferase-Protein
Sekundärziel
FGF-2-Rezeptor-Tyrosinkinase-Aktivität
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei -20 °;C einfrieren. Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Lee, S.H., and Cho, Y.D. 1998. Exp. Cell Res.240, 282.
Smalheiser, N.R. 1998. Brain Res. Dev. Brain Res.51, 53.
Joy, A., et al. 1997. Oncogene14, 171.
Riscoe, M.K., et al. 1984. Biochem. Pharmacol.33, 3639.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable