Wichtige Dokumente
M1946
Anti-Monoamin-Oxidase B (C-terminal) in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, ~1.5 mg/mL, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Adrenalin oxidase, Anti-MAO, brain, Anti-MAO, platelet, Anti-Tyramine oxidase
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~58 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using rat liver mitochondrial fraction and HEK-293T cells expressing human MAO-B
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ASCC3(10973) , MAOB(4129)
rat ... Maob(25750)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)