Merck
449881
Sigma-Aldrich
Lithiumchlorid
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Lithium monochloride
About This Item
Lineare Formel:
LiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
42.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Produktlinie
AnhydroBeads
Assay
≥99.9% trace metals basis
Verunreinigungen
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
bp
1383 °C/1 atm (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
605 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
pyridine: soluble(lit.)
SMILES String
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Used in formation of an active Mn(0) species useful for radical cyclization reactions.[1]
Rechtliche Hinweise
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.