L7900
Natrium DL-Laktat -Lösung
synthetic, syrup, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, 60 % (w/w)
Synonym(e):
DL-Milchsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Produktlinie
BioXtra
Form
syrup
Konzentration
60 % (w/w)
Methode(n)
cell culture | embryo: suitable
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture