Wichtige Dokumente
L6503
ω-6 Linolensäure-methylester
≥99% (GC)
Synonym(e):
γ-Linolensäuremethylester, 6,9,12-Octadecatriensäuremethylester, Fettsäuremethylester 18:3n-6, Methyl γ-Linolenat, Methyl (Z,Z,Z)-6,9,12-octadecatrienoat
Biologische Quelle
plant seeds (Borage)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
162 °C/0.5 mmHg (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
Lipid-Typ
omega FAs
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
InChIKey
JFRWATCOFCPIBM-JPFHKJGASA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Isolation of methyl gamma linolenate from Spirulina platensis using flash chromatography and its apoptosis inducing effect.: This study explores the extraction and potential anticancer effects of methyl gamma-linolenate from Spirulina platensis by using it as a standard for identification, suggesting its use in developing natural anticancer compounds (Jubie et al., 2015).
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?