Fortfahren mit
L1876
Methyllinoleat
≥98% (GC)
Synonym(e):
Methyl-cis,cis-9,12-octadecadienoat, Methyllinoleat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 82.40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 260.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 460.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 892.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.47
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-993-0
Beilstein/REAXYS Number:
1727614
MDL number:
CHF 82.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
192 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
InChI key
WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
General description
Nicht konjugiertes Methyllinoleat wird leichter oxidiert als konjugiertes Methyllinoleat.
Application
Die Oxidation von Methyllinoleat in einer organischen Lösung und von Phosphatidylcholin (PC) in von einem Azo-Initiator induzierten liposomalen Membranen wird häufig als Modell für die Lipidperoxidation in vivo verwendet.
Biochem/physiol Actions
Methyllinoleat kann als Modellverbindung in Oxidations-/Peroxidationsassays verwendet werden, um die Antiperoxidationswirkung von Fullerenen, Ellagitanninen und anderen natürlichen Produkten bewerten zu können.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
62280PHR26061430327
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyllinoleat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves
flash_point_f
338.0 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
170 °C - closed cup - (own results)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf