Merck
L6397
Sigma-Aldrich
Concanavalin A aus Canavalia ensiformis (Jack bean)
peroxidase conjugate, lyophilized powder
Synonym(e):
ConA
Größe auswählen
1 MG
CHF 258.00
5 MG
CHF 1’030.00
CHF 258.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 258.00
5 MG
CHF 1’030.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 258.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
Canavalia ensiformis (jack bean)
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Form
lyophilized powder
Methode(n)
blood typing: suitable
fractionation: suitable
Verunreinigungen
carbohydrate, essentially free
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Detects glycoproteins containing α-D-mannose, α-D-glucose when used with appropriate peroxidase substrate
General Western Blot Protocol:
  • Glycoprotein sample size: 500ng
  • Lectin Concentration: 0.1ug/ml
  1. Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
  2. Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
  3. Transfer gel to a PVDF membrane
  4. Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
  5. Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
  6. Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
  7. Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
Biochem./physiol. Wirkung
Con A ist nicht blutgruppenspezifisch, hat aber eine Affinität für terminale α-D-Mannosyl- und α-D-Glucosylreste. Für ihre Aktivität sind Ca2+- und Mn2+-Ionen erforderlich. Bei einem pH-Wert von unter 5,6 löst Con A sich zu Dimeren auf. Bei einem pH-Wert von 5,8 bis 7,0 liegt Con A als Tetramer vor; bei einem pH-Wert über 7,0 bilden sich Aggregate. Con A weist eine mitogene Aktivität auf, die vom Ausmaß der Aggregation abhängt. Succinylierung führt zu einer aktiven dimeren Form, welche bei einem pH-Wert von mehr als 5,6 ihre Form beibehält.
Verpackung
Package size based on protein content
Einheitendefinition
One unit will form 1 mg purpurogallin in 20 sec from pyrogallol at pH 6.0 at 20 °C.
Physikalische Form
Lyophilized powder containing tris-citrate buffer salts and trace calcium and manganese
Angaben zur Herstellung
Prepared from peroxidase type VI (P8375), using the method of Wilson and Nakane,[1] which promotes conjugation but prevents the interaction between Con A and peroxidase sugar residues.
Hinweis zur Analyse
Falls angegeben, wird die Agglutinationsaktivität in μg/ml ausgedrückt und durch Serienverdünnungen einer phosphatgepufferten 1-mg/ml-Kochsalzlösung mit einem pH-Wert von 6,8, welche Ca2+ und Mn2+ enthält, bestimmt. Diese Aktivität ist die niedrigste Konzentration, bei der eine 2 % Humanerythrozytensuspension nach einstündiger Inkubation bei 25 °C agglutiniert.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Noah Kassem et al.
Science advances, 7(27) (2021-07-02)
Because of its small size (70 kilodalton) and large content of structural disorder (>50%), the human growth hormone receptor (hGHR) falls between the cracks of conventional high-resolution structural biology methods. Here, we study the structure of the full-length hGHR in
Wilson, M.B. and Nakane, P.K. et al.
Immunofluorescence and Related Staining Techniques, 215-215 (1978)
Ingrid Sander et al.
International archives of allergy and immunology, 141(1), 51-56 (2006-06-29)
A pharmaceutical industry worker was exposed to dust of gum arabic in the tablet coating plant and complained of work-related shortness of breath, chest tightness, runny nose, itching and redness of the eyes. This case was investigated for allergy to
Jia Yang et al.
Journal of plant physiology, 226, 1-11 (2018-04-25)
Stress-adapted wild plants are natural sources of novel genes for molecular breeding. Here, we conducted a transcriptional analysis of Pinus sylvestris var. mongolica Litv, an evergreen pine in northeastern China, to identify a novel CALMODULIN-LIKE protein-encoding gene, PsCML1, no significant
Lingyan Li et al.
FEBS letters, 594(4), 665-677 (2019-10-31)
Adaptation to higher temperatures would increase the environmental competitiveness of psychrophiles, organisms that thrive in low-temperature environments. Methanolobus psychrophilus, a cold wetland methanogen, 'evolved' as a mesophile, growing optimally at 30 °C after subculturings, and cells grown with ample substrates exhibited