Wichtige Dokumente
L4021
Prolaktin human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, >97% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
hPRL, LTH, Lactogenic Hormone, Luteotropic Hormone, PRL
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Beschreibung
200 amino acid residue methionyl form of mature, recombinant human prolactin (amino acid residues 29-227).
Produktlinie
BioReagent
Assay
>97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.030-0.300 ng/mL EC50
Mol-Gew.
predicted mol wt ~24 kDa
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Löslichkeit
water: 0.5000 mL, clear, colorless
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PRL(5617)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)