Wichtige Dokumente
I1645
Interleukin-8 human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
IL-8
Größe auswählen
CHF 427.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 427.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
8.4 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL8(3576)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?