Merck
G5149
Sigma-Aldrich
Gly-Gln Monohydrat
≥97% (HPLC), powder
Synonym(e):
Glycyl-L-Glutamin
Größe auswählen
1 G
CHF 69.30
5 G
CHF 246.00
CHF 69.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 69.30
5 G
CHF 246.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13N3O4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
CHF 69.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Gly-Gln Monohydrat, ≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.NCC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13N3O4.H2O/c8-3-6(12)10-4(7(13)14)1-2-5(9)11;/h4H,1-3,8H2,(H2,9,11)(H,10,12)(H,13,14);1H2/t4-;/m0./s1
InChIKey
KLFWVRQACSYLOH-WCCKRBBISA-N
Amino Acid Sequence
Gly-Gln
Allgemeine Beschreibung
Glycyl-Glutamin (Gly-Gln) ist ein Dipeptid, das als Ersatz für Glutamin in Zellkulturen verwendet wird. Eine höhere Zellausbeute wird erzielt, wenn dieses Dipeptid anstelle von Glutamin verwendet wird, bei dem sich das Gly-Gln auf die Substratverwertung und den Stoffwechsel auswirkt. Das Zellenwachstum ist größer, da die Konzentrationen dieses Dipeptids infolge der geringeren Peptidase-Affinität hoch bleiben.[1]
Glycyl-Glutamin ist eine Dipeptidform des L-Glutamins.[2] Gly-Gln-Dipeptid weist eine verbesserte Löslichkeit und Thermostabilität auf. Darüber hinaus hydrolysiert diese Verbindung nach der intravenösen Infusion schnell zu Glutamin und Glycin. Glycin kann Myokardzellen vor ischämischen Verletzungen schützen, indem es die Permeabilität der Zellmembran verhindert. Darüber hinaus erweist sich die Supplementierung von Glycyl-Glutamin-Dipeptid als vorteilhaft für die Myokardkonservierung bei Ratten, da es den Energiestoffwechsel der Kardiozyten verbessert und die ATP- und Glutathionsynthese verstärkt.[3]
Anwendung
Gly-Gln-Monohydrat wird wie folgt verwendet:
  • als Zusatz in Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) zur Kultivierung von Pferdeembryonen[4]
  • als Zusatz zu DMEM/F-12 zur Kultivierung von Pferdeembryonen in der Spaltungsphase[5]
  • im Medium Humane Tubenflüssigkeit (HTF) zur Untersuchung der Ammoniumanreicherung in handelsüblichen Embryokulturmedien während der Inkubation und Lagerung[2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ammonium accumulation in commercially available embryo culture media and protein supplements during storage at 2-8 C and during incubation at 37 C
Kleijkers SHM, et al.
Human Reproduction, 31, 1192-1199 (2016)
Effects of glycyl-glutamine dipeptide supplementation on myocardial damage and cardiac function in rats after severe burn injury
Zhang Y, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 6, 821-821 (2013)
Parish, D.C. and Smyth, D.G.
Biochemical Society Transactions, 10, 221-221 (1982)
Culture protocols for horse embryos after ICSI: Effect of myo-inositol and time of media change
Brom-de-Luna JG, et al.
Animal Reproduction Science, 233, 106819-106819 (2021)
D C Parish et al.
Nature, 306(5940), 267-270 (1983-11-17)
The primary mechanism of activation of intracellular prohormones seems to involve proteolytic cleavage at sequences of consecutive basic residues. Thus, all the known biologically active peptides derived from the prohormone of corticotropin and beta-endorphin appear to be excised initially by
Artikel
Bedeutung und Verwendung von Glutamin in der Hybridom- und Säugerzellkultur
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture