HT10516
Trichrom-Färbelösung AB -Lösung
Synonym(e):
Gomori One Step Trichrome (Aniline Blue) Procedure
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Haltbarkeit
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter