Fortfahren mit
HT25A
Elastika-Färbung
Synonym(e):
Modifiziertes Verhoeff Van Gieson Elastika-Färbungs-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Der Nachweis von elastischem Gewebe ist nützlich bei Emphysem (Atrophie des elastischen Gewebes), Arteriosklerose (Ausdünnung und der Verlust der elastischen Fasern) und verschiedenen anderen Gefäßerkrankungen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HT2091C285C
description
-
description
-
description
-
description
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
dilution
(for histology)
dilution
(for histology)
dilution
(for histology)
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Ferric Chloride (kit only) 125 mL
  • Hematoxylin, Alcoholic (kit only) 2 x 200
  • Weigert's Iodine (kit only) 180 mL
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Van Gieson Solution , for in vitro diagnostic use 250 mL
    SDB
Signalwort
Danger
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Thyroid
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
55.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13.3 °C - closed cup
Was ist los?
WGK 2
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What type of ferric chloride is used to prepare the 29% solution included in the Elastic Stain Kit  (HT25A)
    1 answer
    1. Histology textbooks and procedures for Elastic Stain never state whether the anhydrous or hexahydrate forms of ferric chloride are utilized. The HT25A kit is formulated with Ferric Choride hexahydrate.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.