Merck
HS81121C
Inoculating Needle/Loops
loop volume 10 μL,
flexible
, sterile, blue
Synonym(e):
Inoculation Tools, Sterile Inoculating Loops
Größe auswählen
1000 EACH
CHF 88.20
CHF 88.20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EACH
CHF 88.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 88.20
Check Cart for Availability
Materialien
blue
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS81121C
Ringleitungsvolumen
10 μL
Allgemeine Beschreibung
The Inoculating Needle/Loops combination provides choice to spread or pick colonies and cultures. Transfer bacterial cultures without risk of contamination.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Use loop end to uniformly streak a gel surface
  • Use needle end for removal of colonies
  • Constructed of flexible polypropylene
  • Sterile, 20 per zip bag with lot-to-lot traceability
  • Disposable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)