Merck
BR452210
BRAND® Inoculation loop with needle, disposable
volume 10 μL, blue
Synonym(e):
Inoculation loops
Größe auswählen
1000 EA
CHF 88.80
CHF 88.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
CHF 88.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41161502
NACRES:
NB.22
CHF 88.80
Check Cart for Availability
Materialien
blue
polystyrene
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Verpackung
pack of 1000 ea
pkg of 1000 ea (50 bags of 20)
Hersteller/Markenname
BRAND 452210
Volumen
10 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For inoculation of nutrient media. Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both ends. High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface. γ-ray sterilized.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sterile (SAL 10-6)
  • High flexibility for agar-saving smears
  • Usable at both ends
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)