The height of this 50 mL centrifuge tube is 114 mm.
HS4427B
Centrifuge Tube
capacity 50 mL, natural, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Größe auswählen
CHF 230.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 230.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom
natural
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap external thread
graduations
Verpackung
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS4427B
Parameter
9,500 × g max. RCF
Kappendurchm.
34.9 mm
Kapazität
50 mL
Röhrchendurchm.
29 mm
Eignung
suitable for (Centrifugation, vortexing)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Conical Tube Volume- 50 mL
- Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
- Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
- Imprinted graduations at 5 mL intervals
- Bulk wrap Sterile
- Autoclavable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
What's the height of the 50ml centrifuge tube with 29mm diameter made of PP?