Direkt zum Inhalt
HS4429
Centrifuge Tube
tube capacity 50 mL, black, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap), sterile
Synonym(e):
Centrifuge Container
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
50 mL
Material:
black , conical bottom
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Parameter:
9,400 × g max. RCF
Feature:
cap external thread
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black , conical bottom
sterility
sterile
feature
cap external thread
packaging
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4429
parameter
9,400 × g max. RCF
cap diam.
34.9 mm
capacity
50 mL
tube capacity
50 mL
tube diam.
29 mm
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing, )
General description
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Features and Benefits
  • Conical Tube Volume- 50 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations
  • Bulk wrap Sterile
  • Autoclavable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Centrifuge Tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)