HPA068695
Anti-FTO
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonym(e):
ALKBH9, KIAA1752, MGC5149
Größe auswählen
CHF 481.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 481.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
Immunogene Sequenz
LFRDLVRIQGKDLLTPVSRILIGNPGCTYKYLNTRLFTVPWPVKGSNIKHTEAEIAAACETFLKLNDYLQIETIQALEELAA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FTO(79068)
Immunogen
Sequence
LFRDLVRIQGKDLLTPVSRILIGNPGCTYKYLNTRLFTVPWPVKGSNIKHTEAEIAAACETFLKLNDYLQIETIQALEELAA
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)