Merck
WHA10548239
Whatman® Desiccant Pack
packet of 1 g, pack of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
packet of 1 g
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10548239
Allgemeine Beschreibung
1 g packs of desiccant ensure that DNA sampling cards remain dry during transport or storage, 100/pk.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • High vapor transmission rate
  • Substrate is made with Tyvek® material
  • Non-dusting, strong and hard to tear
Rechtliche Hinweise
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1