Über diesen Artikel
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
HA-7, monoclonal
Application:
WB CL
Citations:
7
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
HA-7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
western blot (chemiluminescent): 0.25-0.50 μg/mL using HA tagged fusion proteins in transiently transfected mammalian cell extracts.
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
General description
The Monoclonal Anti-HA Biotin Conjugate antibody recognizes the HA tag sequence on the HA tagged fusion proteins when expressed at the N or C terminal to the fusion protein. This antibody is derived from the HA-7 hybridoma, which is produced from the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from BALB/c mice immunized with a synthetic peptide corresponding to the amino acid residues 98-106 (YPYDVPDYA) of human Influenza virus hemagglutinin (HA) known as HA-tag, conjugated to KLH. Ascites fluid collected from the HA-7 hybridoma is then conjugated to biotin.
Immunogen
An KLH konjugiertes synthetisches Peptid, das einem Fragment des Hämagglutinins (HA) des menschlichen Grippevirus, genannt HA-Tag, entspricht.
Application
Antibody suitable for immunoblotting.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt native sowie durch Denaturierung reduzierte Formen des HA-getaggten Proteins und reagiert mit am N- oder C-Endpunkt HA-getaggten Fusionsproteinen, die in E. coli oder in Säugetierzellen exprimiert werden.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?