H9034
Hepatitis C virus core antigen
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Mol-Gew.
22 kDa (plus 114 kDa galactosidse)
Konzentration
~1 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
human ... HBVgp4(944568)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable