Merck
H8765
Sigma-Aldrich
Anti-Humanserum in Kaninchen hergestellte Antikörper
whole antiserum
Synonym(e):
Kaninchen-Anti-Human Antibody
Größe auswählen
2 ML
CHF 140.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 ML
CHF 140.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoelectrophoresis: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Serum ist der Bestandteil des Blutplasmas ohne Zellen und Gerinnungsfaktoren. Es kommt in verschiedensten Assays, in der Forschung und auch als Zusatz zu Zellkulturen zum Einsatz. Anti-Humanserum-Antikörper können in der Immunelektrophorese verwendet werden. Anti-Humanserum-Antikörper vom Kaninchen reagieren spezifisch mit normalem Humanserum.
Immunogen
Gepooltes normales Humanserum.
Anwendung
Anti-Humanserum-Antikörper (verdünnt 1:3 in KnockOut Dulbeccos modifiziertem Eagle-Medium) können in der Immunchirurgie verwendet werden.
Qualität
Das Antiserum wurde behandelt, um Lipoproteine zu entfernen.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Evaluation of 28 human embryonic stem cell lines for use as unrelated donors in stem cell therapy: implications of HLA and ABO genotypes
Lee JE, et al.
Cell Transplantation, 19(11) (2010)
Regional differences in expression of specific markers for human embryonic stem cells
Laursen SB, et al.
Reproductive Biomedicine Online, 15(1) (2007)
From Pluripotency to Early Differentiation of Human Embryonic Stem Cell Cultures Evaluated by Electron Microscopy and Immunohistochemistry.
Janus Valentin Jacobsen
Embryonic Stem Cells - Basic Biology to Bioengineering, doi: 10-doi: 10 (2011)
Christian B Brøchner et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 60(3), 188-204 (2011-12-06)
The secreted glycoprotein YKL-40 participates in cell differentiation, inflammation, and cancer progression. High YKL-40 expression is reported during early human development, but its functions are unknown. Six human embryonic stem cell (hESC) lines were cultured in an atmosphere of low