Wichtige Dokumente
234395
Sigma-Aldrich
Ergänzung, Meerschweinchenserum
Complement, Guinea Pig Serum, is suitable for evaluating functional activity of human complement components and for other research requiring a high level of hemolytic activity.
Synonym(e):
Komplementserum, Meerschweinchenserum
Größe auswählen
5 ML
CHF 182.00
CHF 182.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 182.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.42
CHF 182.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Komplement, Meerschweinchenserum eignet sich für die Bewertung der funktionellen Aktivität von menschlichen Komplementkomponenten und für andere Forschung, welche ein hohes Maß der hämolytischen Aktivität erfordert.
Anwendung
Komplement, Meerschweinchenserum wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente von M2-Medium zur Differenzialfärbung von Blastozyten[1]
  • zusammen mit Anti-human-Vollserumantikörper zum Entfernen von Trophectoderm (TE) durch Immunchirurgie[2]
  • im Influenza-Mikroneutralisations-Assay und komplementabhängigen Zytotoxizitäts-Assay[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Funktionell äquivalent zu Referenzstandard 71383.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Mit 5 ml sterilem, destilliertem H₂O rekonstituieren. Es wird empfohlen, das rekonstituierte Material zu filtersterilisieren.
Nach der Rekonstitution und Sterilfiltration aliquotieren und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 1 Jahr haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Parvin-Dokht Bayat et al.
Iranian journal of reproductive medicine, 10(6), 555-560 (2012-11-01)
Indisputable population exposure to widespread electromagnetic fields, has grown concerns over the probable health effects of these fields. The present study was aimed to examine the possible effects of 50 Hz extremely low frequency electromagnetic field (ELF-EMF) exposure on the
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2979-2979 (1993)
Jeoung Eun Lee et al.
Cell transplantation, 19(11), 1383-1395 (2010-07-01)
For human embryonic stem cells (hESCs) to be used clinically, it is imperative that immune responses evoked by hESCs and their derivates after transplantation should be prevented. Human leukocyte antigens (HLA) and ABO blood group antigens are important histocompatibility factors
Akiko Watanabe et al.
Cell, 177(5), 1124-1135 (2019-05-18)
Vaccines to generate durable humoral immunity against antigenically evolving pathogens such as the influenza virus must elicit antibodies that recognize conserved epitopes. Analysis of single memory B cells from immunized human donors has led us to characterize a previously unrecognized