This human serum used to prepare this product is from a pool of approximately 50 donors.
Wichtige Dokumente
C9473
Complement Serum Standard human
aqueous solution
Synonym(e):
Human Complement Serum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Form
aqueous solution
Anwendung(en)
cell analysis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
This product is from a pool of how many donors?