Wichtige Dokumente
H3661
4′-Hydroxydiclofenac
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
[2-(2,6-Dichlor-4-hydroxyphenylamino)phenyl]essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Verpackung
vial of 5 mg
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)
InChIKey
KGVXVPRLBMWZLG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)