Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 112.00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 357.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Diclofenac, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(Cl)=C1NC2=CC=CC=C2CC(O)=O
InChI
1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
InChI key
DCOPUUMXTXDBNB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (TLC) |
| form powder | form solid | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Gastrointestinal tract
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?