H3038
Anti-HCN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-BCNG1, Anti-HAC2, Anti-Hyperpolarization-activated Cyclic Nucleotide-gated Potassium Channel 1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
mouse, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: 1:300 using rat dorsal ganglion primary culture
immunohistochemistry: suitable using mouse cerebellum frozen sections
western blot: 1:200-1:400 using rat brain membranes
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Hcn1(15165)
rat ... Hcn1(84390)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?