Merck
H1387
Sigma-Aldrich
Hanks-Salze
Modified, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
HBSS
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Balanced Salt Solution (BSS) dient als Spül-, Transport- und Verdünnungsflüssigkeit, wobei sie das intra- und extrazelluläre osmotische Gleichgewicht erhält. Sie liefert Wasser und große Mengen bestimmter anorganischer, für den normalen Zellstoffwechsel unerlässlicher Ionen, an die Zellen. In Kombination mit einem Kohlenhydrat wie Glucose dient BSS als Hauptenergiequelle für den Zellstoffwechsel. Sie stellt außerdem ein Puffersystem zur Haltung des Mediums im physiologischen pH-Wertbereich (7,2–7,6) bereit.
Anwendung
Hanks′ Balanced Salt Solution wird wie folgt verwendet:
  • zum Verdünnen von aufgeschlossenem Gewebe während der Isolierung von Pankreasblutgefäßen
  • zum Waschen von Schleimhautzellen aus Mäusedarm vor der Lyse und Beschallung
  • als Eintauchlösung zum Prüfen der In-vitro-Bioaktivität von mit Poly(ε-caprolacton) beschichtetem Hydroxyapatit-Gerüst aus Sepiaknochen
Menge
Formulierung enthält 9,7 Gramm Pulver pro Liter Nährmedium.
Rekonstituierung
Ergänzungsmittel mit 0,35 g/L Natriumbicarbonat
Sonstige Hinweise
Der pH-Wert wird nach der Zugabe von Natriumbicarbonat eingestellt. Forscher, die mit Stammzellen oder Zellklonen arbeiten, bevorzugen oft Medien ohne Phenolrot.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ehsan Mostaed et al.
Acta biomaterialia, 105, 319-335 (2020-01-27)
Zn-based alloys are recognized as promising bioabsorbable materials for cardiovascular stents, due to their biocompatibility and favorable degradability as compared to Mg. However, both low strength and intrinsic mechanical instability arising from a strong strain rate sensitivity and strain softening
Dajana Milovac et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 34, 437-445 (2013-11-26)
In the present study, poly(ε-caprolactone)-coated hydroxyapatite scaffold derived from cuttlefish bone was prepared. Hydrothermal transformation of aragonitic cuttlefish bone into hydroxyapatite (HAp) was performed at 200°C retaining the cuttlebone architecture. The HAp scaffold was coated with a poly(ε-caprolactone) (PCL) using
Andrew I U Shearn et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 367-367 (2020-06-13)
Small extracellular vesicles (sEVs) are those nanovesicles 30-150 nm in size with a role in cell signalling and potential as biomarkers of disease. Nanoparticle tracking analysis (NTA) techniques are commonly used to measure sEV concentration in biofluids. However, this quantification
Magalie Boucher et al.
Toxins, 13(3) (2021-03-07)
The fungal metabolite sporidesmin is responsible for severe necrotizing inflammation of biliary tract and liver of livestock grazing on pasture containing spores of Pithomyces chartarum that synthesizes the toxin. The toxin is secreted into bile causing the erosion of the
Till Jurgeleit et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(4) (2018-03-24)
FeMn alloys show a great potential for the use as a biodegradable material for medical vascular implants. To optimize the material properties, with respect to the intended application, new fabrication methods also have to be investigated. In this work different
Questions
  1. 細胞培養に最適、ということはカルシウムやマグネシウムが含まれていないということでしょうか?
    1 answer
    1. This product is tested for suitability in mammalian cell culture. This formulation does contain calcium and magnesium. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/193/870/h1387pis-ms.pdf
      Please see the link below to review additional Hank's Balanced Salt formulations, including those without calcium and magnesium:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/956/908/h1387for.pdf