Merck
H9269
Sigma-Aldrich
Hanks-Salze -Lösung
With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
HBSS
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Komponenten
NaHCO3: 0.35 g/L
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Formulierung: Hier klicken.
Anwendung
Hanks′ ausgeglichene Salzlösung wird wie folgt verwendet:
  • in Hungerexperimenten für Säugetierzellen[1]
  • zum Sammeln und Erhalten von Hirnstücken für eine Gliaprimärzellenkultur[2]
  • zum Waschen von Femurgewebe und Knochenmark zum Kultivieren von mesenchymalen Stammzellen[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Ausgeglichene Salzlösung (BSS) in Zellkultur ist vielfältig und weist verschiedene Funktionen auf. Sie dient als Bewässerungs-, Transport- und Verdünnungsflüssigkeit, wobei sie das intra- und extrazelluläre osmotische Gleichgewicht erhält. BSS liefert Wasser und große Mengen bestimmter anorganischer, für den normalen Zellstoffwechsel unerlässlicher Ionen, an die Zellen. In Kombination mit Kohlenhydraten wie Glucose dient sie als Hauptenergiequelle für den Zellstoffwechsel. BSS stellt außerdem ein Puffersystem zur Haltung des Mediums im physiologischen pH-Wertbereich (7,2–7,6) bereit.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sonya Nassari et al.
Scientific reports, 7(1), 17279-17279 (2017-12-10)
Connective tissues (CT) support and connect organs together. Understanding the formation of CT is important, as CT deregulation leads to fibrosis. The identification of CT specific markers has contributed to a better understanding of CT function during development. In developing
Ruyi Zhang et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 41(1), 206-219 (2020-10-22)
Mature transfer RNAs (tRNA) charged with amino acids decode mRNA to synthesize proteins. Dysregulation of translational machineries has a fundamental impact on cancer biology. This study aims to map the tRNAome landscape in liver cancer patients and to explore potential
Muzaffar A Khan et al.
Toxins, 12(10) (2020-10-08)
Venomous snakes are important subjects of study in evolution, ecology, and biomedicine. Many venomous snakes have alpha-neurotoxins (α-neurotoxins) in their venom. These toxins bind the alpha-1 nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) at the neuromuscular junction, causing paralysis and asphyxia. Several venomous
Xavier Taylor et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 223-223 (2020-07-28)
Cerebral amyloid angiopathy (CAA) is typified by the cerebrovascular deposition of amyloid. The mechanisms underlying the contribution of CAA to neurodegeneration are not currently understood. Although CAA is highly associated with the accumulation of amyloid beta (Aβ), other amyloids are
Sarah A Wexler et al.
British journal of haematology, 121(2), 368-374 (2003-04-16)
In postnatal life, mesenchymal stem cells (MSC) self-replicate, proliferate and differentiate into mesenchymal tissues, including bone, fat, tendon, muscle and bone marrow (BM) stroma. Possible clinical applications for MSC in stem cell transplantation have been proposed. We have evaluated the
Protokolle
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.