GEPA63131
CY®3B Maleimide 1mg
Synonym(e):
CY3B Maleimide, Maleimide Dye
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Cytiva
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Store refrigerated at 2–8°C in the dark.
- Reconstitute the material to 1 mg/mL in anhydrous DMF/DMSO. Reconstituted material may be stored for up to 2 weeks at -20°C in aliquots to avoid repeat freeze thaw cycles.
- Produces an intense signal easily detected using most rhodamine fi lter sets in the appropriate instrumentation.
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)