Merck
GE17-0911-01
Cytopore 1
Cytiva, dry powder
About This Item
UNSPSC-Code:
41161502
NACRES:
NC.01
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
dry powder
Hersteller/Markenname
17-0911-01
Cytiva
Rechtliche Hinweise
Cytopore is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)