Fortfahren mit
M9043
Cultispher®
-S standard porosity, High thermal stability
Synonym(e):
Cell culture matrix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 266.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
CHF 266.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
gelatin
sterility
non-sterile
bead size
130-380 μm
particle size
130-380 μm
density
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
General description
Macroporous gelatin-coated microcarrier beads. General purpose beads for anchorage-dependent cells.
Legal Information
Cultispher is a registered trademark of Percell Biolytica AB
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9418CLS4620CLS4621
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
material
gelatin
material
gelatin
material
-
material
-
density
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
density
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
density
~1.026 g/mL
density
~1.026 g/mL
particle size
130-380 μm
particle size
130-380 μm
particle size
-
particle size
-
bead size
130-380 μm
bead size
130-380 μm
bead size
-
bead size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cultispher®
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)